Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-302-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócTa strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 44-45 °C (lit.) | mp −7 °C (lit.) | mp 137-140 °C (lit.) | mp - |
| bp 150 °C/4 mmHg (lit.) | bp 224 °C (lit.) | bp - | bp 119-120 °C/18 mmHg (lit.) |
| density 0.961 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.978 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.126 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form solid | form liquid | form powder | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?