Merck
137731
Sigma-Aldrich
2,4-Di-tert-butylphenol
99%
Synonim(y):
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Ditert-butylphenol
Wybierz wielkość
5 G
97,60 zł
100 G
107,00 zł
500 G
183,00 zł
97,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
97,60 zł
100 G
107,00 zł
500 G
183,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
Beilstein:
1910383
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
97,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 84.5 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.033 g/L at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Klucz InChI
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Opis ogólny
2,4-Di-tert-butylphenol is isolated from the dried body of Scolopendra and possess antioxidative activity[1].
Zastosowanie
2,4-Di-tert-butylphenol was used to study its alkylation reaction with cinnamyl alcohol in the presence of Al-substituted disordered hexagonal molecular silica catalysts[2].
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sherry Cox et al.
PeerJ, 5, e3476-e3476 (2017-07-05)
Propofol is an intravenous anesthetic commonly used due to its favorable pharmacokinetic and pharmacodynamic profile. There are discrepancies in the literature about the most appropriate sample for determining propofol concentrations. Although plasma has been used for determining propofol concentrations, whole
Textural mesoporosity and the catalytic activity of mesoporous molecular sieves with wormhole framework structures.
Pauly TR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(38), 8835-8842 (1999)
Jae Kwak et al.
PloS one, 11(3), e0151474-e0151474 (2016-03-12)
Male house mice produce large quantities of major urinary proteins (MUPs), which function to bind and transport volatile pheromones, though they may also function as scavengers that bind and excrete toxic compounds ('toxic waste hypothesis'). In this study, we demonstrate
Mee Kyung Sang et al.
Phytopathology, 101(6), 666-678 (2011-03-17)
We previously selected rhizobacterial strains CCR04, CCR80, GSE09, ISE13, and ISE14, which were antagonistic to Phytophthora blight of pepper. In this study, we investigated the effects of root treatment of rhizobacteria on anthracnose occurrence, ripening, and yield of pepper fruit
M K Sang et al.
Journal of applied microbiology, 113(2), 383-398 (2012-05-09)
Previously, we selected a bacterial strain (GSE09) antagonistic to Phytophthora capsici on pepper, which produced a volatile compound (2,4-di-tert-butylphenol), inhibiting the pathogen. In this study, we identified strain GSE09 and characterized some of the biological traits of this strain in