Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 122,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł 195,50 zł |
Informacje o tej pozycji
122,00 zł
vapor pressure
<0.05 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98%, FG | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 98% |
| assay 98% | assay ≥98% | assay - | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| mp 12-16 °C (lit.) | mp 12-16 °C (lit.) | mp 12-16 °C (lit.) | mp 59-61 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index - |
| bp 212-213 °C (lit.) | bp 212-213 °C (lit.) | bp 212-213 °C (lit.) | bp 212-213 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Isopropylphenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?