Merck
P53608
Sigma-Aldrich
2-Propylphenol
98%
Synonim(y):
o-Propylphenol
Wybierz wielkość
25 G
283,50 zł
283,50 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
283,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
283,50 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7,10H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Propylofenol może być stosowany jako:
  • Ligand do przygotowania kompleksu irydu do badania równowag pomiędzy strukturami alkilidenowymi wodorku irydu i odpowiadającymi im izomerami wodorkowymi olefin.[1]
  • Związek modelowy w badaniach katalizowanych przez Pt/C reakcji wymiany H-D związków aromatycznych z użyciem D2O.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthetic, Mechanistic, and Theoretical Studies on the Generation of Iridium Hydride Alkylidene and Iridium Hydride Alkene Isomers
Lara P, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(36), 9046-9057 (2009)
Aromatic ring favorable and efficient H--D exchange reaction catalyzed by pt/c
Sajiki H, et al.
Tetrahedron Letters, 46(41), 6995-6998 (2005)
H P Kohler et al.
Applied and environmental microbiology, 59(3), 860-866 (1993-03-01)
A mutant of Pseudomonas sp. strain HBP1, originally isolated on 2-hydroxybiphenyl, was selected for the ability to grow on 2-propylphenol as the sole carbon and energy source. In the mutant strain, which was designated as Pseudomonas sp. strain HBP1 Prp
M C Jaspers et al.
Journal of bacteriology, 182(2), 405-417 (2000-01-12)
The regulation of 2-hydroxybiphenyl and 2,2'-dihydroxybiphenyl degradation in Pseudomonas azelaica is mediated by the regulatory gene, hbpR. The hbpR gene encodes a 63-kDa protein belonging to the NtrC family of prokaryotic transcriptional activators and having the highest homology to members
Jiang Yan et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Phenol is an important commodity chemical in the industry, which is currently produced using fossil feedstocks. Here, we report a strategy to produce phenol from lignin by directly deconstructing Csp2-Csp3 and C-O bonds under mild conditions. It was found that