Merck
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylphenol
Wybierz wielkość
100 MG
874,00 zł
500 MG
3450,00 zł
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
874,00 zł
500 MG
3450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
mp
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
Klucz InChI
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)