Merck
142549
Sigma-Aldrich
3-Chloropropylamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
1-Amino-3-chloropropane hydrochloride
Wybierz wielkość
50 G
241,00 zł
250 G
948,00 zł
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
241,00 zł
250 G
948,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.02
Beilstein:
3667451
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
145-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].NCCCCl
InChI
1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
Klucz InChI
IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Chloropropylamine hydrochloride was used in chemical treatment of carbon-enriched fly ash concentrates[1]. It was used in the synthesis of linear, star and comb-like polyacrylamides by atomic transfer radical polymerization[2]. It was used in the synthesis of halogen-functionalized aliphatic polyketones (macroinitiators)[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Branched polyacrylamides: Synthesis and effect of molecular architecture on solution rheology.
Wever DAZ, et al.
Eur. Polymer J., 49(10), 3289-3301 (2013)
Polymer Molecular Architecture As a Tool for Controlling the Rheological Properties of Aqueous Polyacrylamide Solutions for Enhanced Oil Recovery.
Wever DAZ, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(47), 16993-17005 (2013)
M Mercedes Maroto-Valer et al.
Waste management (New York, N.Y.), 28(11), 2320-2328 (2007-12-21)
Fly ashes with high-unburned-carbon content, referred to as fly ash carbons, are an increasing problem for the utility industry, since they cannot be marketed as a cement extender and, therefore, have to be disposed. Previous work has explored the potential
Loreta A Muscarella et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(19), 17555-17562 (2019-04-17)
We present a one-step method to produce air-stable, large-grain mixed cationic lead perovskite films and powders under ambient conditions. The introduction of 2.5 % of Zn(II), confirmed by X-ray diffraction (XRD), results in stable thin films which show the same
Huikang Yang et al.
International journal of biological macromolecules, 148, 483-492 (2020-01-12)
Redox-responsive theranostic nanoparticles based on poly-(N-ε-carbobenzyloxy-l-lysine) (PZLL) grafted hyaluronan (HA) (HA-g-SS-PZLL) copolymers were constructed for hepatocellular carcinoma diagnosis and therapy. These hyaluronan derivatives formed nanoparticles via a self-assembly process in aqueous solution at low concentration. Theranostic nanoparticles were obtained after