936022
Sodium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis, anhydrous, battery grade
Synonim(y):
NaPF6, Heksafluorofosforan(v) sodu
Wybierz wielkość
1010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1010,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
white powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤100 ppm Cl
≤100 ppm Sulfate
≤1500 ppm trace metals
mp
>200 °C (lit.)
gęstość
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
2.369 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.