Merck
923273
Sigma-Aldrich
2-((3aR,7aR)-1-(tert-Butoxycarbonyl)octahydro-6H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-6-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N3O4S
Masa cząsteczkowa:
353.44
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12[C@](N(C(OC(C)(C)C)=O)CC2)([H])CN(C3=NC(C(O)=O)=CS3)CC1
InChI
1S/C16H23N3O4S/c1-16(2,3)23-15(22)19-7-5-10-4-6-18(8-12(10)19)14-17-11(9-24-14)13(20)21/h9-10,12H,4-8H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,12-/m0/s1
Klucz InChI
JQJPLRYBMMRMOU-JQWIXIFHSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-((3aR,7aR)-1-(tert-butoksykarbonylo)oktahydro-6H-pirolo[2,3-c]pirydyn-6-ylo)tiazolo-4-karboksylowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowany we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
923281
923303.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)