Kluczowe dokumenty
920568
tert-Butyl 3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoate
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21N3O2
Masa cząsteczkowa:
251.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reagent type: linker
Poziom jakości
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(CCC1=CN=C2CNCCN12)=O)C
Klucz InChI
OKFDKTIPEQWBHV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pirazyno-3-ylo)propanian tert-butylu jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowych kompleksów, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920568
920657
ENAH38A2CCD6
AC5372910424
Podobne linkery w tej serii:
920568
920657
ENAH38A2CCD6
AC5372910424
Inne uwagi
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)