Merck
920517
Sigma-Aldrich
6-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
przydatność reakcji
reagent type: linker
Poziom jakości
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CCCN(C2=CN=CC(C(O)=O)=N2)CC1)=O)C
InChI
1S/C15H22N4O4/c1-15(2,3)23-14(22)19-6-4-5-18(7-8-19)12-10-16-9-11(17-12)13(20)21/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,20,21)
Klucz InChI
JBZILBWYLNAFOB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 6-(4-(tert-butoksykarbonylo)-1,4-diazepan-1-ylo)pirazyno-2-karboksylowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowych kompleksów, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowany we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920525
920681
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)