Merck
923400
Sigma-Aldrich
4-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)benzoic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27NO5
Masa cząsteczkowa:
361.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C1=CC=C(OC2CC3(C2)CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)C=C1)=O
Klucz InChI
YOVVDIZHCSSGQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-((7-(tert-butoksykarbonylo)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylo)oksy)benzoesowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
923265
923249
923257
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)