Kluczowe dokumenty
920614
4-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)benzoic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C1)=O)C
InChI
1S/C20H26N2O5/c1-19(2,3)27-18(26)21-12-20(13-21)10-4-5-11-22(17(20)25)15-8-6-14(7-9-15)16(23)24/h6-9H,4-5,10-13H2,1-3H3,(H,23,24)
Klucz InChI
HURWNMGWOGTHKV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Podobne linkery w tej serii:
920592
920711
920622
920630
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)