Merck
920665
Sigma-Aldrich
2-(1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik do rozwoju PROTAC®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
przydatność reakcji
reagent type: linker
Poziom jakości
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CCCC(N2C=C(C=N2)CC(O)=O)C1)=O)C
InChI
1S/C15H23N3O4/c1-15(2,3)22-14(21)17-6-4-5-12(10-17)18-9-11(8-16-18)7-13(19)20/h8-9,12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,19,20)
Klucz InChI
XJTDXDGKXHCYGD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-(1-(1-(tert-butoksykarbonylo)piperydyn-3-ylo)-1H-pirazol-4-ylo)octowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920533
920649
920673
920703
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Practum is a registered trademark of Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)