Merck
920525
Sigma-Aldrich
2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)methyl)oxazole-4-carboxylic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CCCN(CC1)CC2=NC(C(O)=O)=CO2)=O)C
InChI
1S/C15H23N3O5/c1-15(2,3)23-14(21)18-6-4-5-17(7-8-18)9-12-16-11(10-22-12)13(19)20/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Klucz InChI
ISKRFCHVIQJQMO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-((4-(tert-butoksykarbonylo)-1,4-diazepan-1-ylo)metylo)oksazolo-4-karboksylowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920517
920681
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)