Merck
920576
Sigma-Aldrich
1-((1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CC(C1)CN2C=C(C(O)=O)C=N2)=O)C
InChI
1S/C13H19N3O4/c1-13(2,3)20-12(19)15-5-9(6-15)7-16-8-10(4-14-16)11(17)18/h4,8-9H,5-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Klucz InChI
OVOUUELBJDKUGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 1-((1-(tert-butoksykarbonylo)azetydyn-3-ylo)metylo)-1H-pirazolo-4-karboksylowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920487
920495
920584
ADV638390284
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)