Merck
923222
Sigma-Aldrich
Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl) end capped with dimethylphenyl
greener alternative
Mw 50,000-150,000 by GPC
Synonim(y):
PFO-DMP
About This Item
Wzór liniowy:
C16H18(C29H40)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
PL: 421 nm in THF
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 50,000-150,000 by GPC
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pasmo wzbronione
2.5 eV
rozpuszczalność
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmaks.
368 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO -5.3 eV 
LUMO -2.8 eV 
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Niniejszy produkt należy do kategorii "Enabling category of greener alternatives", a zatem jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Materiały organiczne do transportu dziur umożliwiają idealne wyrównanie poziomu energii z warstwą absorbera, a tym samym efektywne gromadzenie ładunku, są podatne na degradację w warunkach otoczenia.Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
PFO-DMPP może być stosowany jako materiał aktywny w produkcji diod LED. Modyfikacja dimetylofenylowymi grupami końcowymi może poprawić charakterystykę wtrysku i transportu ładunku, prowadząc do poprawy wydajności i stabilności urządzenia. Może być stosowany w urządzeniach OPV, szczególnie jako materiał donorowy. Przykrywanie grupami dimetylofenylowymi może modyfikować poziomy energetyczne i upakowanie molekularne, wpływając na właściwości optyczne i elektryczne. PFO-DMPP może być wykorzystywany jako warstwa aktywna w organicznych tranzystorach cienkowarstwowych (OTFT) ze względu na lepszą charakterystykę transportu ładunku. Grupy końcowe pomagają zwiększyć mobilność nośników i poprawić wydajność tranzystorów. Modyfikacja ta może wpłynąć na wydajność konwersji energii ogniw OPV.
Wysoce emisyjny poli(9,9-dioktylofluorenylo-2, 7-diyl) zakończony dimetylofenylem (PFO-DMP) jest sprzężonym polimerem emitującym białe światło, charakteryzującym się niezwykłą stabilnością termiczną oraz wysoką wydajnością foto- i elektroluminescencji[1][2]. PFO-DMP został z powodzeniem zademonstrowany w tekstylnym druku cyfrowym dla organicznych urządzeń emitujących światło (OLED) [2], a także w wysokonapięciowym separatorze kompozytowym w bateriach litowych przy wysokich prędkościach i niskich temperaturach[3].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of digital textile printing and polymer blend (PFO-DMP:P3HT) for application in manufacture of organic diodes emitting white light - WOLEDS.
Da Silva M A T, et al.
Optical Materials, 62, 119-131 (2016)
Efficient white light emission in conjugated polymer homojunctions.
Ho G K, et al.
Applied Physics Letters, 85, 4576-4578 (2004)
Overcharge Protection for 4 V Lithium Batteries at High Rates and Low Temperatures.
Chen G, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 157, A735-A740 (2010)
Produkty
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.