Merck
932264
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(6,6′-{2,2′-bipyridine})]
Mw ≥10,000 Da by GPC
Synonim(y):
PFO-BPy
About This Item
Wzór liniowy:
(C39H46N2)n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
Mw ≥10,000 Da by GPC
Poziom jakości
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
λmaks.
360 nm±5 nm in THF
fluorescencja
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
Zastosowanie
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-Yield Dispersions of Large-Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes with Tunable Narrow Chirality Distributions
Mistry, Kevin S., et al.
ACS Nano, 7, 2231-2239 (2013)