Przejdź do
900438
Super yellow light-emitting PPV copolymer
Synonim(y):
Livilux®, PDY-132
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Emissive Layer
Quality Segment
form
solid
mol wt
average Mn >400,000, average Mw >1,300,000
General description
Super yellow light emitting PPV copolymer can form a thin film of poly(1,4-phenylenevinylene) (PPV) with high efficiencies. It has conjugated polymers as the backbone that can be soluble in water upon the incorporation of lipophilic solubilizing linkers.
Application
Features:
  • soluble super yellow light-emitting PPV copolymer
  • excellent reproducibility
  • broad emission spectrum
  • very high efficiency
  • very low operation voltage/for PM 100000 cd/m2 pulsed <10 V
  • very long DC & AC lifetime
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/PDY-132 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • max. efficiency: 11 Cd/A
  • V_on: 2.2 V
  • V @ 100 cd/m2: 3.0 V
  • V @ 1000 cd/m2: 4.3 V
  • max. power eff.: 10 lm/W
  • external quantum eff.: 5.3%
  • CIE1931 @ 100 cd/m2: (0.50, 0.49)
  • DC lifetime @ 100 cd/m2 @ RT: >>220000
  • AC lifetime @ 200 cd/m2 @ RT: 11000
PDY-132 can be used in the preparation of electroluminescent line material, which can be used for making line art by direct-write patterning. It can also be used as a fluorescent material with the absorption peak at 450 nm, that can be developed by blade coating on the substrates of the transfer printed micro-sized light emitting diodes (μLED).
Legal Information
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900444900441900446
description
-
description
average Mw 180,000
description
-
description
average Mw 720,000
form
solid
form
solid
form
ribbon
form
solid
description
Emissive Layer
description
Emissive Layer
description
Emissive Layer
description
Emissive Layer
mol wt
average Mw >1,300,000, average Mn >400,000
mol wt
average Mw 180,000, average Mn 50,000
mol wt
average Mw >400,000, average Mn >100,000
mol wt
average Mw 720,000, average Mn 120,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?