Merck
571652
Sigma-Aldrich
Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl)
light-emitting polymer
Synonim(y):
Fluorenyl polymer
Wybierz wielkość
500 MG
1660,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C8H9(C29H40)nC8H9
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mw ≥20000
rozpuszczalność
chloroform: soluble
λmaks.
365 nm
fluorescencja
λex 374 nm; λem 417 nm in chloroform(lit.)
Wydajność urządzenia OLED
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO/Ca
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 102.3 Cd/m2
  • Max. EQE: 0.17 %
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
  • Color: red
  • Max. Luminance: 726.5 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.32 %
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Iridium (III) tris(2-(4-tolyl)pyridinato-N,C2) (5 wt%)/Ca
  • Color: green
  • Max. Luminance: 3311 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.31 %
Mw/Mn
~3.7
Opis ogólny
Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl) (PFO) is a blue light emitting fluorescent polymer with high electroluminescence quantum yield and chemical stability. It can form an emissive layer on the surface of the optoelectronic devices.[1][2]
Zastosowanie
PFO can be used as a phase separated polymer that interacts with the conducting probes to define the effect of noise sources on σ-conjugated charge carriers.[3][4] It is used to disperse single walled carbon nanotubes (SWCNTs), which can be further used in the fabrication of field-effect transistors (FETs).[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel electrochemiluminescent biosensor based on resonance energy transfer between poly (9, 9-di-n-octylfluorenyl-2, 7-diyl) and 3, 4, 9, 10-perylenetetracar-boxylic acid for insulin detection.
Zhang H, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 104, 65-71 (2018)
High Performance Ambipolar Field-Effect Transistor of Random Network Carbon Nanotubes.
Bisri SZ, et al.
Advanced Materials, 24(46), 6147-6152 (2012)
Nanoscale direct mapping of localized and induced noise sources on conducting polymer films.
Shekhar S, et al.
Nanoscale, 8(2), 835-842 (2016)
Effectiveness of sorting single-walled carbon nanotubes by diameter using polyfluorene derivatives.
Gao, J, et al.
Carbon, 49(1), 333-338 (2011)
Red-green-blue polymer light-emitting diode pixels printed by optimized laser-induced forward transfer
Stewart, J. S.; et al.
Applied Physics Letters, 100, 203303-203303 (2012)
Produkty
LEP umożliwiają szeroki zakres ważnych zastosowań, w tym czujniki, elastyczne wyświetlacze LED i urządzenia oświetleniowe, optyczne lasery pompujące i potencjalnie polimerowe lasery diodowe.
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
SWCNT są obiecujące w FET, ogniwach słonecznych i fotodetektorach ze względu na ich ultraszybką mobilność transportu ładunku.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Zobacz wszystko