Merck
571032
Sigma-Aldrich
Poly[9,9-bis-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]
light-emitting λem 409 nm (in chloroform)
Synonim(y):
Poly[9,9-di-(2′-ethylhexyl)fluorenyl-2,7-diyl]
Wybierz wielkość
1 G
2930,00 zł
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2930,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
temp. przejścia
Tg (DSC) 45 °C (onset)
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
xylene: soluble
λmaks.
374 nm
fluorescencja
λex 362 nm; λem 409 nm in chloroform
ciąg SMILES
C1(c2c(cccc2)c3c1cccc3)(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
Klucz InChI
YJUVFJKHTNWDNU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poli[9,9-bis-(2-etyloheksylo)-9H-fluoreno-2,7-diyl] (PFO) to przewodzący materiał ciekłokrystaliczny na bazie polifluorenu, który może być stosowany jako materiał emitujący światło. Tworzy on warstwę półprzewodnikową w celu zwiększenia elektroluminescencji (EL) i wydajności urządzeń fotonicznych i optoelektronicznych.[1][2]
Light-emitting, conjugated polymer exhibiting blue photo- and electroluminescence.
Zastosowanie
PFO tworzy π-koniugujący system polimerowy, który może wytwarzać niebieskie urządzenia EL, w tym organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), światłowody i molekularne urządzenia elektroniczne.[3][4][5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Blue polarized electroluminescence from a liquid crystalline polyfluorene
Grell M, et al.
Advanced Materials, 11(8), 671-675 (1999)
Polymer Light-emitting Diodes Based on End-capped Poly [9, 9-di-(2′ -ethylhexyl) fluorenyl-2, 7-diyl]
Zhang Q
Chin. J. Chem., 28(8), 1482-1486 (2010)
Amplified spontaneous emission spectra of poly (9, 9-dioctylfluorenyl-2, 7-diyl) under pulsed laser excitation
Ibnaouf KH
Synthetic Metals, 209, 534-543 (2015)
Design and performance of active coupler for plastic optical fibres
Zubia J, et al.
Electronics Letters, 38(2), 65-67 (2002)
A Blue-Light-Emitting Polymer with a Rigid Backbone for Enhanced Color Stability
Park SH, et al.
Advances in Functional Materials, 17(16), 3063-3068 (2007)
Produkty
LEP umożliwiają szeroki zakres ważnych zastosowań, w tym czujniki, elastyczne wyświetlacze LED i urządzenia oświetleniowe, optyczne lasery pompujące i potencjalnie polimerowe lasery diodowe.
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.
Organic Semiconductor Laser Materials
Zobacz wszystko