Merck
908185
Sigma-Aldrich
3DPA2FBN
≥95%
Synonim(y):
2,4,6-tris(difenyloamino)-3,5-difluorobenzonitryl
Wybierz wielkość
100 MG
590,00 zł
500 MG
1710,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
590,00 zł
500 MG
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H30F2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
640.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
280-281 °C
aktywacja fotokatalizatora
455 nm
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)F)N(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H30F2N4/c44-39-41(47(32-19-7-1-8-20-32)33-21-9-2-10-22-33)38(31-46)42(48(34-23-11-3-12-24-34)35-25-13-4-14-26-35)40(45)43(39)49(36-27-15-5-16-28-36)37-29-17-6-18-30-37/h1-30H
Klucz InChI
VPCXVCNTHAMRBT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3DPA2FBN to fotokatalizator donorowo-akceptorowy na bazie cyjanoarenu, opracowany przez grupę Zeitler. Chociaż katalizator ten ma zrównoważony profil redoks, co pozwala na jego zastosowanie w różnych transformacjach, wyróżnia się jako najbardziej redukujący katalizator z rodziny.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural