Merck
909610
Sigma-Aldrich
BMSO crosslinker
≥95%
Synonim(y):
3,3′-sulfinylbis(N-(2-(2,5-diokso-2,5-dihydro-1H-pirol-1-ylo)etylo)propanamid), Usuwalny za pomocą spektrometrii mas środek sieciujący do badania interakcji białko-białko
Wybierz wielkość
100 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(CCC(=O)NCCN2C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCN1C(=O)C=CC1=O
Klucz InChI
PUNDHDZIOGBGHG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BMSO (sulfotlenek bizmaleimidu) to homobifunkcyjny, ukierunkowany na resztę cysteiny, zawierający sulfotlenek środek sieciujący do analizy interakcji białko-białko (PPI) za pomocą sieciującej spektrometrii mas (XL-MS). BMSO posiada dwie reaktywne grupy maleimidowe do celowania w Cys, ramię dystansowe 24,2 Å i dwa symetryczne wiązania C-S rozszczepialne przylegające do centralnego sulfotlenku. Podczas gdy podobne odczynniki reagują z lizyną (Lys) i resztami kwasowymi, celowanie w Cys zapewnia dalsze możliwości scharakteryzowania powierzchni interakcji białek. Dodatkowo, przekładka po rozszczepieniu daje znakowane peptydy do jednoznacznej identyfikacji za pomocą dysocjacji indukowanej kolizją w tandemowym MS.
BMSO crosslinker dostarcza komplementarnych danych do odczynników reagujących z aminami i kwaśnymi resztami i znajdzie szerokie zastosowanie w wyjaśnianiu PPI, badaniu białek funkcjonujących jako kompleksy, kwantyfikacji dynamiki strukturalnej i poszukiwaniu docelowych "nieleczalnych" celów białkowych.
Informacje prawne
Podlega tymczasowemu zgłoszeniu patentowemu nr 62/845,240 Regentów Uniwersytetu Kalifornijskiego.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Craig B Gutierrez et al.
Analytical chemistry, 90(12), 7600-7607 (2018-05-25)
Cross-linking mass spectrometry (XL-MS) has become an emerging technology for defining protein-protein interactions (PPIs) and elucidating architectures of large protein complexes. Up to now, the most widely used cross-linking reagents target lysines. Although such reagents have been successfully applied to
Craig Gutierrez et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(8), 4088-4098 (2020-02-09)
The COP9 signalosome (CSN) is an evolutionarily conserved eight-subunit (CSN1-8) protein complex that controls protein ubiquitination by deneddylating Cullin-RING E3 ligases (CRLs). The activation and function of CSN hinges on its structural dynamics, which has been challenging to decipher by
Produkty
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.