Merck
938378
Sigma-Aldrich
BMB Crosslinker
≥95%
Synonim(y):
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-pirol-2,5-dion, 1,1′-(1,4-butanodiylo)bis-, Maleimid, N,N′-tetrametylenodi, Tetrametylenodimaleimid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to beige
mp
206 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
Klucz InChI
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Środek sieciujący BMB jest homobifunkcyjnym bizmaleimidowym odczynnikiem sieciującym przydatnym do koniugacji z grupami sulhydrylowymi.
Cechy i korzyści
Przydatny do charakteryzacji struktur białkowych i interakcji. Nierozszczepialne 4-atomowe rozgałęzione ramię dystansowe pomaga w sieciowaniu w bliskiej odległości.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Yogesh S Patel, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)