Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3510,00 zł
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCNC(=O)NCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H22N4O9/c22-11-5-6-12(23)20(11)29-15(26)3-1-9-18-17(28)19-10-2-4-16(27)30-21-13(24)7-8-14(21)25/h1-10H2,(H2,18,19,28)
InChI key
XZSQCCZQFXUQCY-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?