Merck
909602
Sigma-Aldrich
DSSO crosslinker
≥95%
Synonim(y):
Bis(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo) 3,3′-sulfinyldipropionian, Bis-(ester NHS kwasu propionowego)-sulfotlenek, Usuwalny za pomocą spektrometrii mas środek sieciujący do badania interakcji białko-białko
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161502
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥95%
Formularz
powder
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Klucz InChI
XJSVVHDQSGMHAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
DSSO (disukcynoimidylosulfotlenek) to homobifunkcyjny, ukierunkowany na aminy, zawierający sulfotlenek środek sieciujący do analizy interakcji białko-białko (PPI) za pomocą sieciującej spektrometrii mas (XL-MS). Przepuszczalny dla błon DSSO posiada dwa estry N-hydroksysukcynoimidu (NHS) do celowania w Lys, ramię dystansowe 10,1 Å i dwa symetryczne wiązania rozszczepialne C-S przylegające do centralnego sulfotlenku. Rozpórka po rozszczepieniu daje znakowane peptydy do jednoznacznej identyfikacji za pomocą dysocjacji indukowanej kolizją w tandemowym MS. DSSO Crosslinker dostarcza komplementarnych danych do odczynników tiol-reaktywnych i odczynników celujących w kwaśne reszty i znajdzie szerokie zastosowanie w wyjaśnianiu PPI, badaniu białek funkcjonujących jako kompleksy, kwantyfikacji dynamiki strukturalnej i poszukiwaniu celowania w "niezniszczalne" cele białkowe.
Informacje prawne
Z zastrzeżeniem patentu USA nr 9 222 943 i zgłoszenia patentowego USA nr 15/275 001 Regentów Uniwersytetu Kalifornijskiego.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tara K Bartolec et al.
Analytical chemistry, 92(2), 1874-1882 (2019-12-19)
Saccharomyces cerevisiae has the most comprehensively characterized protein-protein interaction network, or interactome, of any eukaryote. This has predominantly been generated through multiple, systematic studies of protein-protein interactions by two-hybrid techniques and of affinity-purified protein complexes. A pressing question is to
Clinton Yu et al.
Analytical chemistry, 88(20), 10301-10308 (2016-10-19)
Cross-linking mass spectrometry (XL-MS) represents a recently popularized hybrid methodology for defining protein-protein interactions (PPIs) and analyzing structures of large protein assemblies. In particular, XL-MS strategies have been demonstrated to be effective in elucidating molecular details of PPIs at the
Christian E Stieger et al.
Journal of proteome research, 18(3), 1363-1370 (2019-01-30)
Cross-linking mass spectrometry is becoming increasingly popular, and current advances are widening the applicability of the technique so that it can be utilized by nonspecialist laboratories. Specifically, the use of novel mass-spectrometry-cleavable (MS-cleavable) reagents dramatically reduces the complexity of the
Athit Kao et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(1), M110-M110 (2010-08-26)
Knowledge of elaborate structures of protein complexes is fundamental for understanding their functions and regulations. Although cross-linking coupled with mass spectrometry (MS) has been presented as a feasible strategy for structural elucidation of large multisubunit protein complexes, this method has
Lei Lu et al.
Journal of proteome research, 17(7), 2370-2376 (2018-05-26)
Protein chemical cross-linking combined with mass spectrometry has become an important technique for the analysis of protein structure and protein-protein interactions. A variety of cross-linkers are well developed, but reliable, rapid, and user-friendly tools for large-scale analysis of cross-linked proteins
Produkty
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.