Przejdź do
227463
1,1′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide
95%
Synonim(y):
Bismaleimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
471,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
237-163-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
156-158 °C (lit.)
functional group
imide, maleimide
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(Cc3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)cc2
InChI
1S/C21H14N2O4/c24-18-9-10-19(25)22(18)16-5-1-14(2-6-16)13-15-3-7-17(8-4-15)23-20(26)11-12-21(23)27/h1-12H,13H2
InChI key
XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
General description
The thermal and mechanical properties of GEEA cured by 1,1′-(methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide were studied. MDP-BMI is a cross-linking agent widely used in the synthesis of thermosetting polymers and flame retardant resins.
Application
1,1′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide was used to cure glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
934348391794
description
95%
description
≥95%
description
99%
assay
95%
assay
≥95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
-
mp
156-158 °C (lit.)
mp
95 °C
mp
178-180 °C (lit.)
functional group
maleimide
functional group
-
functional group
ketone
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?