Merck
936634
Sigma-Aldrich
1,6-BMH crosslinker
≥95%
Synonim(y):
1,1′-(1,6-heksanodiylo)bis[1H-pirol-2,5-dion] (ACI), 1,6-bis(maleimido)heksan, 1H-pirol-2,5-dion, 1,1′-(1,6-heksanodiylo)bis- (9CI, ACI), N,N′-heksametylenobis[maleimid], Maleimid, N,N′-heksametylenodi(6CI, 7CI, 8CI)
Wybierz wielkość
50 MG
381,00 zł
100 MG
637,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
381,00 zł
100 MG
637,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to beige
mp
136-141 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C14H16N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10-16-13(19)7-8-14(16)20/h5-8H,1-4,9-10H2
Zastosowanie
1,6- BMH jest bismaleimidowym homobifunkcyjnym odczynnikiem sieciującym przydatnym do koniugacji z grupami sulhydrylowymi.
Cechy i korzyści
Przydatny do charakteryzacji struktur białkowych i interakcji. Nierozszczepialne 6-atomowe ramię dystansowe wspomaga sieciowanie w bliskiej odległości.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)