Merck
909661
Sigma-Aldrich
d0-DMDSSO crosslinker
≥95%
Synonim(y):
Bis(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo) 3,3′-sulfinylbis(2-metylopropanian), Usuwalny za pomocą spektrometrii mas środek sieciujący do badania interakcji białko-białko
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.40
Kod UNSPSC:
12352106
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
d0-DMDSSO (sulfotlenek dimetylo-dwubucynoimidylu) to homobifunkcyjny, zawierający sulfotlenek sulfotlenku, ukierunkowany na reszty lizyny środek sieciujący do analizy interakcji białko-białko (PPI) za pomocą sieciującej spektrometrii mas (XL-MS). d0-DMDSSO posiada dwie grupy estrowe N-hydroksysukcynoimidu(NHS) do ukierunkowania amin i dwa symetryczne wiązania C-S rozszczepialne w sąsiedztwie centralnego sulfotlenku. Odstęp po rozszczepieniu daje znakowane peptydy do jednoznacznej identyfikacji za pomocą dysocjacji indukowanej kolizją w tandemowym MS. Crosslinker d0-DMDSSO będzie również użytecznym narzędziem proteomiki i pomoże w poszukiwaniu "nieusuwalnych" celów białkowych.
Informacje prawne
Z zastrzeżeniem amerykańskiego zgłoszenia patentowego nr 15/275 001 Regentów Uniwersytetu Kalifornijskiego
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clinton Yu et al.
Analytical chemistry, 86(4), 2099-2106 (2014-01-30)
Structural characterization of protein complexes is essential for the understanding of their function and regulation. However, it remains challenging due to limitations in existing tools. With recent technological improvements, cross-linking mass spectrometry (XL-MS) has become a powerful strategy to define
Produkty
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.