Kluczowe dokumenty
QBD10397
Bis-MAL-dPEG®11
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H62N4O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Bis-MAL-dPEG ® 11 jest przydatny do wytwarzania cząsteczek dimerycznych po reakcji z wolnymi grupami tiolowymi.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem USA nr 7,888,536 B2dPEG jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Quanta BioDesign.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)