The Foreign Trade Commodity Code is 2934.99.9001.
Kluczowe dokumenty
909629
Azide-A-DSBSO crosslinker
≥95%
Synonim(y):
Bis(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo) 3,3′-((2-(3-azidopropylo)-2-metylo-1,3-dioksano-5,5-diylo)bis(metylenosulfinylo))dipropionian, Bissulfotlenek disukcynoimidylu znakowany kwasem azydkowym, Usuwalny za pomocą spektrometrii mas środek sieciujący do badania interakcji białko-białko
About This Item
Polecane produkty
Zastosowanie
Azide-A-DSBSO posiada dwie grupy estrowe N-hydroksysukcynoimidu (NHS) do celowania w aminy, długość odstępu ∼14 Å, dwa symetryczne wiązania C-S rozszczepialne kwasem oraz centralny bioortogonalny znacznik azydkowy. Po reakcji z resztami lizyny (Lys), znacznik azydkowy umożliwia selektywne wzbogacanie usieciowanych białek lub peptydów za pomocą sondy alkinowej sprzężonej z biotyną w celu zwiększenia ich wykrywalności. Dodatkowo, przekładka po usieciowaniu daje znakowane peptydy do jednoznacznej identyfikacji za pomocą dysocjacji indukowanej kolizją w tandemowym MS.
Azide-A-DSBSO Crosslinker mapuje in vivo PPI dla docelowych kompleksów białkowych i całych proteomów z żywych komórek. Będzie on również użytecznym narzędziem proteomiki w poszukiwaniu "niemożliwych do usunięcia" celów białkowych.
Inne uwagi
A New in Vivo Cross-linking Mass Spectrometry Platform to Define Protein-Protein Interactions in Living Cells
Synthesis of two new enrichable and MS-cleavable cross-linkers to define protein-protein interactions by mass spectrometry
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
-
What's the harmonized code of this product?