Merck
906298
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy do znakowania metodą powinowactwa fotoelektrycznego, Bromek arylowy trifluorometylodiaziryny, Wielofunkcyjny blok konstrukcyjny fotosondy kompatybilny z Suzuki-Miyaura
Wybierz wielkość
50 MG
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4BrF3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C8H4BrF3N2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13-14-7)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
YBEXZCGWGWNLQQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-(4-bromofenylo)-3-(trifluorometylo)-3H-diazyryna jest kompatybilnym z Suzuki-Miyaura (S-M) blokiem budulcowym dostosowanym do projektowania sond fotopowinowactwa (PAP). Znakowanie fotopowinowactwem (PAL) cieszy się rosnącym zainteresowaniem w biologii chemicznej i badaniach nad odkrywaniem leków do stosowania w profilowaniu białek; kowalencyjnych inhibitorach; interakcjach i kompleksach białko-białko; oraz badaniach nad zaangażowaniem, identyfikacją lub walidacją celu. Diaziryny są pożądanymi fotoaktywnymi grupami dla sond chemicznych, jednak ich instalacja nie zawsze jest prosta. W odpowiedzi, Ichiishi i wsp. opracowali warunki sprzęgania S-M tolerujące diazirynę, wykorzystując 3-(4-bromofenylo)-3-(trifluorometylo)-3H-diazyrynę i wykazali, że są one wydajne i skalowalne przy minimalnych zakłóceniach diazyryny.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naoko Ichiishi et al.
ACS medicinal chemistry letters, 10(1), 56-61 (2019-01-19)
Access to high quality photoaffinity probe molecules is often constrained by synthetic limitations related to diazirine installation. A survey of recently published photoaffinity probe syntheses identified the Suzuki-Miyaura (S-M) coupling reaction, ubiquitous in drug discovery, as being underutilized to incorporate
Formate assay in body fluids: application in methanol poisoning.
A B Makar et al.
Biochemical medicine, 13(2), 117-126 (1975-06-01)