Przejdź do
289345
Cesium fluoride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
NSC 84270
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CsF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-487-3
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
mp
682 °C (lit.)
density
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as a base in a Suzuki cross-coupling synthesis of ortho-substituted biaryls. Also employed as a reagent for nucleophilic fluorination of primary halides and sulfonates in protic media such as tert-butyl and tert-pentyl alcohols.
Reactant for:
  • Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
  • Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
  • Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
  • Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Used in the successful synthesis of a single-crystal Dion-Jacobson phase, CsLaTa2O7, that has applications in photocatalysis and superconductivity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25571893900520990
description
99.9% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
NSC 84270
description
purum p.a., ≥98.0%
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
assay
≥98.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
682 °C (lit.)
mp
682 °C (lit.)
mp
-
mp
682 °C (lit.)
density
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium fluoride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Adrenal gland
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)