Kluczowe dokumenty
804657
Photo-reactive Clickable trans-Sterol Probe
95%
Synonim(y):
(4R)-Hex-5-yn-1-yl 4-((3S,5S,10R,13R,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-hexadecahydrospiro[cyclopenta[α]phenanthrene-6,3′-diazirin]-17-yl)pentanoate
Wybierz wielkość
1505,00 zł
Cena katalogowa2150,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1505,00 zł
Cena katalogowa2150,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(=O)OCCCCC#C)[C@H]1CCC2C3CC4(N=N4)[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C30H46N2O3/c1-5-6-7-8-17-35-27(34)12-9-20(2)23-10-11-24-22-19-30(31-32-30)26-18-21(33)13-15-29(26,4)25(22)14-16-28(23,24)3/h1,20-26,33H,6-19H2,2-4H3/t20-,21+,22?,23-,24?,25?,26+,28-,29-/m1/s1
Klucz InChI
ZJMZIZZWLLQHJO-FNSUTPKXSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)