Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C18H30O2
Masa cząsteczkowa:
317.44
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@@H]2C(C)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3CC1)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i8+1,12+1,15+1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LLYMGNADSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 mL in ampule
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?