Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
assay
95%
Quality Segment
form
semisolid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)OCCCCC#C)[C@H]1CCC2C3CC4(N=N4)[C@@H]5C[C@H](O)CC[C@]5(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C30H46N2O3/c1-5-6-7-8-17-35-27(34)12-9-20(2)23-10-11-24-22-19-30(31-32-30)26-18-21(33)13-15-29(26,4)25(22)14-16-28(23,24)3/h1,20-26,33H,6-19H2,2-4H3/t20-,21-,22?,23-,24?,25?,26-,28-,29-/m1/s1
InChI key
ZJMZIZZWLLQHJO-HFMSFSOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description ≥98% (HPLC), powder, rebridging agent |
| assay 95% | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form semisolid | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?