Przejdź do
8.51093
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
Synonim(y):
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Photoclick reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
110-112 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@]2([N+H]=N2)c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
InChI key
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
General description
Wysoce czuły fotosieciujący łącznik aktywowany przy 300 nm do przygotowywania fotoaktywowalnych sond biologicznych [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem., 1510.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
907294900863907367
description
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95%
reaction suitability
reaction type: Photoclick reactions
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)