Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2980,00 zł
Quality Segment
assay
90% (HPLC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C30H36N2O8/c33-28(31-14-16-38-18-20-40-22-21-39-19-17-37-15-13-30(35)36)11-12-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23H2,(H,31,33)(H,35,36)
InChI key
LKSAMQQFMTVPKD-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 90% (HPLC) | description 90% (HPLC) | description ≥90% | description 90% (HPLC) |
| assay 90% (HPLC) | assay 90% (HPLC) | assay ≥90% | assay 90% (HPLC) |
| reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker | reaction suitability reaction type: click chemistry |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form paste | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| functional group carboxylic acid | functional group maleimide, alkyne | functional group NHS ester | functional group - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?