232211
4-Pentynoic acid
95%
Synonim(y):
Propargylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
solid
tw
110 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-57 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
Klucz InChI
MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as building block for the synthesis of library of eight sequence-defined model oligomers
- in one-pot synthesis of the complex polycyclic heterocycles benzo[4,5]imidazo[1,2-c]pyrrolo[1,2-a]quinazolinone derivatives
- in the synthesis of various allenenols lactones [5(E)-(2-allenylidene)-tetrahydro-2-furanones]
- in the synthesis of a cyctotoxic macrolide by ring-closing metathesis of a bis acetylene
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.