900174
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy 3 ppm NV/particle, 100 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water, hydroxylated
Synonim(y):
Nanodiamond
Wybierz wielkość
1930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1930,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
nanoparticles
skład
Nitrogen vacancy, 3 ppm NV/particle
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
100 nm (DLS)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.