Przejdź do
797871
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
120 nm, lyophilized
Synonim(y):
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Masa cząsteczkowa:
60.08
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
1470,00 zł
Cena katalogowa1960,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
particle size
120 nm
fluorescence
λem 590 nm
UV absorption
λ: 570 nm Amax
storage temp.
2-8°C
Application
The use of labeling or staining agents has greatly assisted the study of complex biological interactions in biology and the fluorescent labeling of biomolecules has been demonstrated as an indispensable tool in many biological studies. By virtue of excellent fluorescence properties the silica nanobeads find application in biological labeling, bioimaging, biosensing etc. Ultrastable particles exhibit a very high resistance to photobleaching and can be used in single-particle imaging as well as in super resolution techniques such as stimulated emission depletion (STED) microscopy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
797944797901797952
description
120 nm, lyophilized
description
90 nm, lyophilized
description
25 nm, lyophilized
description
50 nm, lyophilized
particle size
120 nm
particle size
90 nm
particle size
25 nm
particle size
50 nm
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
UV absorption
λ: 570 nm Amax
UV absorption
λ: 570 nm Amax
UV absorption
λ: 570 nm Amax
UV absorption
λ: 570 nm Amax
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λem 590 nm
fluorescence
λem 590 nm
fluorescence
λem 590 nm
fluorescence
λem 590 nm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I want to know what is on the surface of this particle. Can I get azide functional group on the surface?
    1 answer
    1. Product 797871 is Ultrastable fluorescent silica nanobeads. There are OH groups on the surface. Fluorescent dye with similar properties to Atto 565 is used. It will be a custom product if azide needs to be grown on the surface.