Kluczowe dokumenty
798150
Sigma-Aldrich
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3ppm NV centers, 90 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
Synonim(y):
Diamond nanopowder, Nanodiamonds
Wybierz wielkość
5 ML
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
1920,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
suspension
Poziom jakości
skład
Nitrogen vacancy, ~3ppm NV centers
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
90 nm
fluorescencja
λex 514 nm; λem 711 nm
Opis ogólny
Product can be functionalized with carboxylic acid, hydroxyl, ketones, ethers, and/or hydrogen.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Exocytosis of Fluorescent Nanodiamond and Its Use as a Long-Term Cell Tracker
Fang CY, et al.
Small, 7(23), 3363-3370 (2011)
Nanodiamonds for optical bioimaging
Y. Y. Hui, C-L Cheng, and H-C Chang
Journal of Physics D: Applied Physics, 43(37), 374021-374021 (2010)
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting
B-M Chang, H-S Lin, L-J Su, et al.
Advances in Functional Materials, 23(46), 5737-5745 (2013)
Mass production and dynamic imaging of fluorescent nanodiamonds
Chang YR, et al.
Nature Nanotechnology, 3(5), 284-288 (2008)
Produkty
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
Questions
  1. What are the excitation an emission spectra of these fluorescent diamonds?
    1 answer
    1. The wavelength of excitation and emission for this product is λex 514 nm and λem 711 nm.