Kluczowe dokumenty
900173
Sigma-Aldrich
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy >60 NVN/particle, 70 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water
Synonim(y):
Nanodiamond
Wybierz wielkość
5 ML
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
+56.7 mV ±20%
Poziom jakości
Formularz
dispersion
nanoparticles
skład
Nitrogen vacancy, >60 NVN/particle
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
70 nm (DLS)
Opis ogólny
Green fluorescent nanodiamond.
Zastosowanie
Nanodiamonds containing N-V-N color centers exhibit green fluorescence. These do not photobleach or photoblink and find applications in fluorescent bioimaging, cathode luminescent imaging, stimulated emission depletion (STED) imaging etc. In combination with NDs emitting in red fluorescence (N-V), it provides opportunities for multicolor imaging.[1][2][3][4][5][6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Romana Schirhagl et al.
Annual review of physical chemistry, 65, 83-105 (2013-11-28)
Crystal defects in diamond have emerged as unique objects for a variety of applications, both because they are very stable and because they have interesting optical properties. Embedded in nanocrystals, they can serve, for example, as robust single-photon sources or
Yuen Yung Hui et al.
Optics express, 18(6), 5896-5905 (2010-04-15)
Dynamics of fluorescent diamond nanoparticles in HeLa cells has been studied with two-photon fluorescence correlation spectroscopy (FCS). Fluorescent nanodiamond (FND) is an excellent fluorescent probe for bioimaging application, but they are often trapped in endosomes after cellular uptake. The entrapment
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting.
Chang B, et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5737-5737 (2013)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Nanodiamond-mediated drug delivery and imaging: challenges and opportunities.
Vaijayanthimala V, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 12, 1-1 (2014)
Produkty
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.