Unfortunately, the molecular weight is not determined for this product.
900180
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in H2O, carboxylated
Synonim(y):
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
Wybierz wielkość
2310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2310,00 zł
Polecane produkty
opis
-45.1 mV ±20%
Poziom jakości
Formularz
dispersion
nanoparticles
stężenie
10 mg/mL in H2O
śr. rozm. cząst.
5 nm (DLS)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.
-
what is the molecular weight of monodispersed nanodiamonds?