Kluczowe dokumenty
900185
Sigma-Aldrich
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
Nanodiament detonacyjny
Wybierz wielkość
100 ML
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
+56.0 mV ±20%
Poziom jakości
Formularz
dispersion
nanoparticles
stężenie
10 mg/mL in DMSO
śr. rozm. cząst.
5 nm (DLS)
Zastosowanie
Nanodiamenty detonacyjne znajdują zastosowanie w kompozytach polimerowych, zapewniając lepsze właściwości mechaniczne, ochronę przed promieniowaniem UV i zwiększoną odporność na promieniowanie[1]. Znajdują one również zastosowania biologiczne, od dostarczania leków po pozytonową tomografię emisyjną i inne techniki obrazowania[1][2][3][4][5].
Inne uwagi
Do not freeze the materials.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cancer nanomedicine: from drug delivery to imaging.
Chow E, et al.
Science Translational Medicine, 5 (2013)
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN, et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Nanodiamond Particles: Properties and Perspectives for Bioapplications.
Schrand AM, et al.
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 34, 18-18 (2009)
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN,et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Produkty
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.