798169
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~2.5 ppm NV centers, 70 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
Synonim(y):
Diamond nanopowder, Nanodiamonds
About This Item
Polecane produkty
Postać
suspension
Poziom jakości
skład
Nitrogen vacancy, ~2.5 ppm NV centers
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
70 nm
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.