Kluczowe dokumenty
901967
Sigma-Aldrich
Nanodiamonds
65 nm, dodecane functionalized, powder
Synonim(y):
Nanocząstki diamentu, Nanodiament detonacyjny, Nanodiamenty
Wybierz wielkość
1 G
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2220,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoparticles
powder
Zastosowanie
Nanodiamenty (65 nm, proszek funkcjonalizowany dodekanem) to tani nanomateriał, który można wytwarzać na dużą skalę poprzez kontrolowaną detonację węgla. Może być wykorzystywany do różnych zastosowań, takich jak superkondensatory, dostarczanie leków, baterie litowo-jonowe i kataliza.[1][2][3][4]
Nanodiamenty modyfikowane węglowodorami wykazują stabilność koloidalną w hydrofobowych i niepolarnych rozpuszczalnikach, w tym w elektrolitach baterii litowo-jonowych. Wykazano również, że nanodiamenty modyfikowane węglowodorami hamują tworzenie się dendrytów w bateriach litowo-jonowych[5].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Detonation nanodiamond and onion-like-carbon-embedded polyaniline for supercapacitors
Kovalenko I, et al.
Advances in Functional Materials, 20(22), 3979-3986 (2010)
Functionalized carbon onions, detonation nanodiamond and mesoporous carbon as cathodes in Li-ion electrochemical energy storage devices
Gu W, et al.
Carbon, 53(1), 292-301 (2013)
Detonation nanodiamonds as catalyst supports
Vershinin NN, et al.
Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 19(1-2), 63-68 (2010)
Detonation nanodiamond: an organic platform for the suzuki coupling of organic molecules
Yeap WS, et a.
Langmuir, 25(1), 185-191 (2009)
Xin-Bing Cheng et al.
Nature communications, 8(1), 336-336 (2017-08-26)
Lithium metal has been regarded as the future anode material for high-energy-density rechargeable batteries due to its favorable combination of negative electrochemical potential and high theoretical capacity. However, uncontrolled lithium deposition during lithium plating/stripping results in low Coulombic efficiency and