Merck
900001
Sigma-Aldrich
tert-Amylbenzene
≥99%, H2O <100 ppm, acid <200 ppm
Synonim(y):
2-metylo-2-fenylobutan, tert-pentylobenzen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 900001, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
skład
acid, <200 ppm
H2O, <100 ppm
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H16/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Obecność dodatków do elektrolitu zwiększa wydajność akumulatorów litowo-jonowych poprzez poprawę ich stabilności termicznej i przewodności jonowej. Dodatki zmniejszają również palność elektrolitów i zapewniają ochronę przed przeładowaniem. t-Amylobenzen znajduje zastosowanie jako dodatek do akumulatorów litowo-jonowych, a jego dodanie do naszego gatunku byłoby dobrym rozszerzeniem naszego portfolio LIB.
Informacje prawne
Produkt MU Ionic Solutions Corp
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.