Merck
233587
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
98%
Synonim(y):
5-tert-Butyl-m-xylene, sym.-tert-Butyl-m-xylene
Wybierz wielkość
100 G
201,00 zł
500 G
596,00 zł
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
201,00 zł
500 G
596,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
Beilstein:
1853314
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
205-206 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Klucz InChI
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene participates in the cascade diarylation of N-phenylacetamides with non-prefunctionalized arenes[1].
Zastosowanie
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene has been used in the synthesis of bulky, multi-alkylated diaryl disulfides such as bis(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl) disulfide and bis(2,4,6-triisopropylphenyl) disulfide[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rajarshi Samanta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(26), 3194-3196 (2012-02-15)
A new atom-economical process of direct oxidative intermolecular functionalization of aniline derivatives by simple arenes was developed. The products were formed in a highly regioselective manner under metal-free conditions at ambient temperature.
Teruo Umemoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18199-18205 (2010-12-04)
Versatile, safe, shelf-stable, and easy-to-handle fluorinating agents are strongly desired in both academic and industrial arenas, since fluorinated compounds have attracted considerable interest in many areas, such as drug discovery, due to the unique effects of fluorine atoms when incorporated