Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 114,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 594,00 zł |
Informacje o tej pozycji
114,00 zł
vapor density
3.16 (169 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.79 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
842 °F
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CC(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Gas separation applications: tert-Butylbenzene is utilized in the synthesis of aromatic polyimide membranes with covalent crosslinking, enhancing their performance in gas separation processes, which is vital for industrial applications and environmental management (Lozano et al., 2022).
- Enhancement of Raman scattering: The compound serves as a substrate for metal nanoparticles in nanogap-enhanced Raman scattering studies, which is crucial for analytical chemistry, providing sensitive detection methods for various chemicals (Chen et al., 2021).
- Hyperpolarized (13)C probes: It is also pivotal in the rational design of hyperpolarized (13)C probes, enabling significant advancements in magnetic resonance imaging (MRI) techniques, which improve diagnostic imaging capabilities (Sando et al., 2018).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid |
| density 0.867 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.872 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) |
| bp 169 °C (lit.) | bp 82-83 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?