Przejdź do
R6626
Rhodamine B
≥95% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.01
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-383-9
MDL number:
Colour Index Number:
45170
Beilstein/REAXYS Number:
4091619
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rhodamine B, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
faint green to very dark green
mp
210-211 (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
0.79 g/cm3
ε (extinction coefficient)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Rhodamine B is a xanthene dye, which functions as a water tracer fluorescent. It is used as a colorant in textiles and food stuffs. Rhodamine B is associated with eye, skin and respiratory tract irritation. It is used as a biomarker in oral rabies vaccine.
Application
Rhodamine B has been used:
  • to represent fluorescence of tetra methyl rhodamine (TMR)
  • in the preparation of adhesive resin for confocal laser scanning microscopy
  • as a fluorescent dye in intrahemolymph dye dosing and retinal image acquisition
  • to depict brain-specific dye capture
  • for imaging targets
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
797548368902558
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
faint green to very dark green
color
-
color
green to very dark green
color
-
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine B
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)